Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4650839 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Für G163-Chromatographie; Adsorptionsmittel; TLC
  • MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
  • It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid B
Namenshinweis Aktivität: I
Aktivität nach Brockmann: 24 l/mm
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.