Learn More
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
MDL-Nummer MFCD00149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 93.5°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Crystals
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel AlH28NO20S2
Strukturformel AlNH4(SO4)2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 453.313
Formelmasse 453.33
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 45% to 48% (2 g, 300°C)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.64
Dichte 1.6400g/mL