Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111610 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.13
MDL-Nummer 149132
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Nonahydrattrinitrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 375.13g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminiumnitrat Nonahadrat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.