Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10578220 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.13
MDL-Nummer 149132
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Nonahydrattrinitrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 375.13g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß