Learn More
Aluminiumoxid, sauer, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258664 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2030.0°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15,35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Aluminium oxide, Brockmann I, acidic