Learn More
Aluminiumoxid, schwach sauer, Brockmann I, zur Chromatographie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085493
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2050.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Strukturformel Al2O3
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Aluminium oxide