Learn More
Aluminiumoxid, reinst, SLR, kalziniert, Fisher Chemical
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Spezifikation
2980°C
1344-28-1
Fest
MFCD00003424
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
Pulver im Kunststoffgefäß
2000°C
Weiß
Al2O3
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium(3+) Trioxidandiid
101.96g/mol