Learn More
Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10467820
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Chemische Identifikatoren
CAS 16828-11-8
Summenformel Al2H22O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 492.30
MDL-Nummer 149137
InChI-Schlüssel JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Tris(Schwefelsäure)-Dialuminiumoktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 342.1358g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.