Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493864
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Aluminiumchlorid wird als Katalysator für Friedel-Crafts-Acylierung und Alkylierung aromatischer Verbindungen verwendet. Es ist eine der am häufigsten verwendeten Lewis-Säuren für eine Vielzahl von organischen Transformationen. Sie katalysiert die En-Reaktion, Polymerisierung und Isomerisierung. Es kann beispielsweise für die Synthese von Ethylbenzol verwendet werden, das eine Vorstufe für die Herstellung von Polystyrol ist. Es kann zur Herstellung von Dodecylbenzol, einem wichtigen Zwischenprodukt für Detergenzien, verwendet werden. Es ist nützlich bei der Herstellung von Anthroquinon, der Vorstufe für Farbstoffe. Es wird in der Synthese von Bis-(Aren)-Metallkomplexen durch Fischer-Hafner-Synthese verwendet. Die Gattermann-Koch-Reaktion verwendet Aluminiumchlorid zur Einführung der Formylgruppe in aromatische Ringe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure und Ethanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser unter Wärmefreisetzung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
pH 2.4
Physikalische Form Granules
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1726
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.44