Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15660820 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
purum p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumchloridhexahydrat
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalllin
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241.43 mol
Reinheit (%) ≥99 % (AT)
Güte purum p. a
Dampfdruck 1 mmHg (100 °C)