Learn More
Aluminium-Kupfer-Kugeln, Legierung 2017, 1.59 mm (0.063 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051823
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Namenshinweis 1.59mm (0.063 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
MDL-Nummer MFCD00213972
Menge 25 Pc.