Learn More
Aluminiumfluoridhydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300809
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32287-65-3
Summenformel AlF3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 101.99
MDL-Nummer MFCD00149142
InChI-Schlüssel XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
PubChem CID 16211462
IUPAC-Name Aluminiumtrifluorid; Hydrat
SMILES O.F[Al](F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 83.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™