Learn More
Aluminiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum foil |
Namenshinweis | 2.0mm (0.08 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Menge | 50 x 50 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈13.5g/50x50mm |
Form | Folie |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Reinheit (%) | 99.99% |