Learn More
Aluminiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365067
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈13.5g/50x50mm
Form Folie