Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, rot
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 830810
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15644787
  • 12.15 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC A090R-200x200-AL-CRD/1
Ecklöcher
200 mm
200  mm
Quadratisch
Weiß auf Rot