Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, Brockmann I, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Aktiviert, sauer, Brockmann I
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980 °C
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
Schmelzpunkt 2072 °C
Namenshinweis Aktivierte Brockmann I
pH Sauer
Menge 100 g
Strukturformel Al2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.960 g/cu.cm