Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, Brockmann I, Honeywell™ Fluka™
Aktiviert, sauer, Brockmann I
36.65 € - 690.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Summenformel | Al2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |
InChI-Schlüssel | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15691710
|
Honeywell-Fluka
199966-100G |
100 g | Poly-Flasche | N/A | |||||
15601720
|
Honeywell-Fluka
199966-1KG |
1 kg | Poly-Flasche | N/A | |||||
15611720
|
Honeywell-Fluka
199966-5KG |
5 kg | Poly-Flasche |
690.97 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spezifikation
2980 °C | |
2072 °C | |
1344-28-1 | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 mol | |
3.960 g/cu.cm |
Aluminiumoxid | |
Aktivierte Brockmann I | |
Sauer | |
Al2O3 | |
NONH für alle Transportarten | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
Dialuminium(3+) Trioxidandiid | |
9989226 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BD1200000