Learn More
Aluminiumoxid, weißes Pulver, 99.95 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399178
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% min. (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.765