Learn More
Aluminiumoxid, verschmolzen, Isolierpulver, > 99.7 %, Form ca. .180 μ, Thermo Scientific Chemicals
Wird in der Trockenabfüllung zur thermischen Isolierung von Elektroöfen eingesetzt
91.46 € - 300.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11383128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033199.A1
1 kg
91.46 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11393128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033199.A7
5 kg
300.50 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Form: ca. 180 Mikrometer
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Aluminum oxide
Weiß
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
Geruchsneutral
1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C
1344-28-1
>99.7%
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium;sauerstoff(2-)
9989226
White powder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BD1200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen