Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0,5 mm, einseitig poliert, A-Ebene, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Oxide Substrate, A Plane |
Namenshinweis | Polished One Side |
Menge | Je 1 |
Summenformel | Al2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |