Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 12.7 x 12.7 x 1 mm, einseitig poliert, R-Ebene, Alfa Aesar™
148.00 € - 613.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Namenshinweis Polished One Side
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399338
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043247.KT
1 Ea. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11389338
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043247.KU
5 Ea. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Polished One Side
Al2O3
MFCD00003424
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen