Learn More
Aluminiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum rod |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 4 x 25 cm |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.87g/cm |
Form | Stange |