Learn More
Brady™ Aluminiumschild: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
ISO 7010-konformes Zeichen.
9.75 € - 12.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Dicke | 1.016 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15624197
|
Brady™
135952 |
100 mm | 100 mm |
9.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15634197
|
Brady™
135953 |
150 mm | 150 mm |
10.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15644197
|
Brady™
135954 |
200 mm | 200 mm |
12.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aluminium
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
Aluminium | |
1.016 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |