Learn More
Aluminiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319927
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.07g/slug
Form ≈0,07 g/Slug