Learn More
Aluminiumkugeln, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum spheres |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 Pc. |
Reinheit (%) | 99% |
Form | Kugeln |