missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminiumsulfat-Hydrat, ≥97 %, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15672250 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥98 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7784-31-8
Summenformel Al2H36O30S3
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminumsulfathydrat
Schmelzpunkt 87 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Strukturformel Al2(SO4)3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 342.15 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥ 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.7 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt