Learn More
Aluminiumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, hart, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum wire |
Namenshinweis | 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 m |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.034g/m |
Form | Draht |