Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteDescription
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
- Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
- Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
- Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
Schwarze Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
- Bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und eine gute chemische Barriere.
- Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
- Ideal für alles Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makroinvertebraten.
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 480 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Menge | 12/Karton |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | PolyCone |
Halsausführung | 28-400 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.