Learn More
Fisherbrand™ Braune HDPE-Enghalsflaschen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Marke: Fisherbrand™ 302005-0481
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Beschreibung
Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung
- Braunes Polyethylen hoher Dichte
- In verschiedenen Volumen erhältlich
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
Gemäß U.S. Pharmacopoeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit).
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
HDPE | |
U.S. Pharmacopoeia 661 | |
Eng | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
250 ml | |
Bernsteinfarben | |
24-400 | |
Ja | |
Enghalsflasche | |
24 bis 400 mm |