Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Innendurchmesser (metrisch) | 46 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Menge | 20 Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | LDPE |
Nominales Fassungsvermögen | 100 ml |