Learn More
Amberlite™ IRN-78, Bernstein-Beads, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824597
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Stark basisches Anionenaustauschharz
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11128-95-3
Summenformel Styrene-DVB
MDL-Nummer MFCD00145822
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRN-78
Physikalische Form Perlen
Farbe Bernsteinfarben
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Güte Nuklear
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: amberlite IRN 78