Learn More
Amberlyst™ 15, trocken, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711424
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9037-24-5
Summenformel MFCD00145841
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00145841
InChI-Schlüssel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ 15
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Menge 2.5 kg