Learn More
Amberlyst™ A26, OH-Form, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 39339-85-0
62.09 € - 291.91 €
Chemische Identifikatoren
CAS 39339-85-0
MDL-Nummer MFCD00145579
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10547434
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202181000
100 mL Kunststoffflasche
62.09 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10656412
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202180010
1 L Kunststoffflasche
291.91 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39339-85-0
MFCD00145579
Spezifikation
Amberlyst™ A26
MFCD00145579
01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
39339-85-0
0.6750g/mL
10, 381
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Amberlyst A26 hydroxide form