Learn More
Ambersep™ 900, OH-Form, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 197809-12-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197809-12-4
MDL-Nummer MFCD00802695
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ambersep™ 900
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (OH): 66.0 to 75.0%
Farbe Elfenbein
Menge 500 g