Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Beidseitig tragbare Handschuhe aus blauem Nitril
Kimtech™ Blue Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe bieten ein hohes Maß an Konformität und Sicherheit für nicht sterile Prozesse für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0123, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den Normen EN 420:2003, erfüllt oder übertrifft AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, (EN 420:2003)
Klassifikation PSA-Kategorie III
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Kimtech™ Blue Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe bieten ein hohes Maß an Konformität und Sicherheit für nicht sterile Prozesse für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist. Die Handschuhe verfügen über eine glatte Oberfläche und sind für den täglichen Gebrauch geeignet.Das synthetische Nitril-Polymermaterial (Acrylnitril-Butadien) ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über eine glatte Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt.Unsere nicht sterilen blauen Nitril-Laborhandschuhe sind zudem antistatisch getestet, um eine Störung von Proben oder Anlagen zu vermeiden, sowie silikon- und puderfrei. Die Handschuhe sind aus Nitril statt Gummilatex gefertigt, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Typ-I-Handschuhreaktionen verringert wird. Sie sind speziell für maximalen Tragekomfort, auch bei längerem Einsatz, konzipiert.Kimtech™ Blue Nitrile-Handschuhe bieten einen hervorragenden Schutz vor Viren und sind für eine Vielzahl von unsterilen Anwendungen geeignet und wurden entwickelt, um Ihre Prozesse durch ein verringertes Kontaminationsrisiko zu schützen und die Produktivität zu steigern. Erhältlich in den Größen von S bis XL und in Übereinstimmung mit verschiedenen Branchentests und Sicherheitsstandards.Verfügbare Größen/Artikelnummern:S – 97982M – 97983L – 97984XL – 97985
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,
  • Eine glatte Oberfläche sorgt für mehr Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse bei nassen oder trockenen Bedingungen.
  • Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
  • Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von S bis XL.
Spezifikation
Spezifikation
CE 0123, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den Normen EN 420:2003, erfüllt oder übertrifft AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, (EN 420:2003)
Blau
Glatt
Nitril
Nitril-Untersuchungshandschuh
Texturiert
Durchstich und Abrieb, Chemikalien, Mikroorganismen
244 mm
PSA-Kategorie III
Zur einmaligen Verwendung
Beidhändig
Puderfrei
0,15 mm Mittelfinger, 0,12 mm Handfläche, 0,09 mm Manschette
Zur Verwendung in einer Vielzahl von nicht sterilen Anwendungen
21 MPa