Learn More
MP Biomedicals Amino Acid Diet, Synthetic, Pellet
Diet rich in Amino Acids. Can be added into agar gel to increase palatability.
1655.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Format | Pellet, pelletieren |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11467341
|
MP Biomedicals
0296036210 |
10 kg |
1655.00 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Diet rich in amino acids
- Can be added into agar gel to increase palatability
- Can be used for research
Spezifikation
Tierfutter | |
Ja | |
Unsteril | |
15,2 m (1 ft.) |
Autoklavierbar | |
Pellet, pelletieren | |
Gekühlt | |
0,3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.