Learn More
Macherey-Nagel™ Aminophasen Polygosil™
202.00 € - 1825.00 €
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
---|---|
Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
Typ | Polygosil NH2-Phasen |
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10608801
|
Macherey-Nagel™
711360.100 |
100 g | 5 μm |
1825.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10618801
|
Macherey-Nagel™
711370.10 |
10 g | 10 μm |
202.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10618991
|
Macherey-Nagel™
711370.100 |
100 g | 10 μm |
1550.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10388101
|
Macherey-Nagel™
711360.10 |
10 g | 5 μm |
219.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
60 Å | |
Flüssigkeitschromatographie | |
Polygosil NH2-Phasen |