Learn More
(Aminomethyl)cyclopropanhydrochlorid, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. p-4228320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7252-53-1
Summenformel C4H9ClN
Molekulargewicht (g/mol) 106.57
MDL-Nummer MFCD00012544
InChI-Schlüssel MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 205.0°C to 209.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel C3H5CH2NH2·HCl
Menge 1 g
Beilstein 12,4
IUPAC-Name 1-Cyclopropylmethanamin-hydrochloridyl
Formelmasse 107.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.