Learn More
Ammoniumbromid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 235.0°C |
Chemischer Name oder Material | Ammonium Bromide |
Schmelzpunkt | 452.0°C |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | NH4Br |
Merck Index | 15,502 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate |
Formelmasse | 97.94 |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.