Learn More
Ammoniumcarbonat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
ACS-Reagenz, ≥ 30.0 % NH3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
MDL-Nummer MFCD00010890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumcarbonat, Diammoniumkarbonat, Kohlensäure, Diammoniumsalz, Ammoniak-Sesquicarbonat, Kohlensäure, Ammoniumsalz, Caswell Nr. 042, Ammoniumcarbonat deutsch, Kohlensäure, Ammoniumsalz 1:2, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-Name Diazan;carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formelmasse 96.09 mol
Reinheit (%) ≥30 % NH3-Basis
Güte ACS-Reagenz
Dichte Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate