Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
MDL-Nummer MFCD00151121
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-nitrat
Menge 500 g
Strukturformel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-Nummer 3085
Formelmasse 548.22 mol
Reinheit (%) ≥98.5 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A