Learn More
Ammoniumchlorid, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042299
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniumchlorid wird für die Lyse von menschlichen roten Blutkörperchen verwendet. Es wird in Proteinisolationstechniken und zur Untersuchung von basischen Calciumphosphatkristallen in Fibroblasten verwendet. Es hemmt die intrazelluläre Auflösung von basischen Calciumphosphat (BCP)-Kristallen durch Alkalinisierung von Phagolysosomen. Es wird als Aromastoff in einigen Arten von Lakritze verwendet. Es wird auch als Elektrolyt in Zink-Kohle-Batterien verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Ethanol, Methanol und Glycerin. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in ethanol,methanol,and glycerol. Insoluble in acetone,and ether.
Formelmasse 53.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.