Learn More
Ammoniumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072811 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
SMILES N.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 340 °C
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 53.49g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1.3mbar 160