Learn More
Ammoniumformat, Reagenzgütegrad, 97 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumformiat |
Schmelzpunkt | 116 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 bis 7.0 (bei 20 °C) |
Menge | 100 g |
Strukturformel | HCO2NH4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3625095 |
Formelmasse | 63.06 mol |
Reinheit (%) | 97 % |