Learn More
Ammoniumhexafluorphosphat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407221
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Ammoniumhexafluorphosphat, 99,5 %, Alfa Aesar, Menge:100g, CAS:16941-11-0, Schmelzpunkt:198 °C, Molekularformel:F6H4NP, Molekulargewicht:163,003
Ammonium hexafluorophosphate is used as a preservative. It is used as a starting material in the preparation of other hexafluorophosphates. Further, it is used in synthesis of organometalic compounds, especially rhodicinium hexafluorophosphate, which has inert and non-coordinating counter ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 16941-11-0
Summenformel F6H4NP
Molekulargewicht (g/mol) 163.003
MDL-Nummer MFCD00064642
InChI-Schlüssel NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC-Name Azanium; Hexafluorphosphat
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 198°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Formelmasse 163
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.180 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hexafluorophosphate