Learn More
Ammoniumhydrogendifluorid, 95 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120174 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reagenzgütegrad, 95 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1341-49-7
Summenformel F2H5N
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
MDL-Nummer MFCD00012018
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
SMILES N.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydrogendifluorid
Schmelzpunkt 125 °C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Strukturformel NH4HF2
UN-Nummer UN1727
Formelmasse 57.04 mol
Reinheit (%) 95 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Flocken
Dichte 1.500 g/cm3 bei 20 °C