Learn More
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10278993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Klar
Strukturformel NH4OH
Dichte 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 25 L
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) ≥20% (Acidimetry)
Güte Analytisch
Verpackung Metalltrommel
Relative Dichte 0.92
Physikalische Form Lösung