Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifizierte zur Analyse, Fisher Chemical
24.05 € - 131.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer 149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10438590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/6040/48
100 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10705901
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/6040/53
500 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10213230
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/6040/60
1 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6009-70-7
142.11
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
N.N.O.OC(=O)C(O)=O
C2H10N2O5
149694
oxalic acid diamine hydrate
Spezifikation
70°C
Weiß
Fest
149694
N.N.O.OC(=O)C(O)=O
142.11
Kunststoffpulverbehälter
6009-70-7
6.4
C2H10N2O5
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
oxalic acid diamine hydrate
142.11g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate