Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
21.92 € - 127.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15620920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
09840-50G
50 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15610920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
09840-250G
250 g
39.05 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15600920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
09840-1KG
1 kg
127.15 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-28-0
132.06
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
24540
Diazan;hydrogenphosphat
H9N2O4P
MFCD00010891
Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CHEBI:63051
N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Ammoniumphosphat, dibasisch
H9N2O4P
MFCD00010891
Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
N.N.OP(O)(O)=O
132.06
CHEBI:63051
≥99 % (T)
7783-28-0
(NH4)2HPO4
NONH für alle Transportarten
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Diazan;hydrogenphosphat
24540
132.06 mol
Puriss. p.a.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-987-8