Learn More
Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat dibasisch, ≥99.0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumnatriumphosphat, dibasisch, Tetrahydrat |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NaNH4HPO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 209.07 mol |
Reinheit (%) | ≥99.0 % (NT) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 1.54 g/cm3 |